Learn More
3-Amino-4-bromo-5-metilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430671 5 g 5 g
11420671 1 g 1 g
11440671 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430671 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20138.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5819-40-9 | C4H5BrN2O | 177.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5819-40-9
Fórmula molecular C4H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 177.00
Número MDL MFCD00052553
Clave InChI JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
Nombre IUPAC 4-bromo-5-metil-1,2-oxazol-3-amina
SMILES CC1=C(Br)C(N)=NO1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Punto de fusión 73°C to 75°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.02
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.