Learn More
3-Amino-4-bromo-5-metilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420671 1 g 1 g
11430671 5 g 5 g
11440671 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420671 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20138.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5819-40-9 | C4H5BrN2O | 177.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5819-40-9
Fórmula molecular C4H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 177.00
Número MDL MFCD00052553
Clave InChI JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
Nombre IUPAC 4-bromo-5-metil-1,2-oxazol-3-amina
SMILES CC1=C(Br)C(N)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Punto de fusión 73°C to 75°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.02
Porcentaje de pureza 97%