Learn More
3-Amino-4-bromo-2-metilpirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-4-bromo-2-methylpyrazole |
| CAS | 105675-85-2 |
| Fórmula molecular | C4 H6 Br N3 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6BrN3/c1-8-4(6)3(5)2-7-8/h2H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cn1ncc(Br)c1N |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-metilpirazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.9745 |