Learn More
3-Amino-4-bromo-1-metil-1H-pirazol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467204 0.25 g 0.25 g
11447204 1 g 1 g
11457204 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21592.01
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146941-72-2
Fórmula molecular C4H6BrN3
Peso molecular (g/mol) 176.02
Número MDL MFCD00663065
Clave InChI WYPUMGAZSVZUGJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735283
SMILES CN1C=C(Br)C(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 96°C to 100°C
Cantidad 0.25 g
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-ylamine, acmc-1bzbh, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-1-methyl
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metil-1H-pirazol-3-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.02
Porcentaje de pureza ≥97%