Learn More
3-Amino-4,6-dimetilisoxazolo[5,4-b]piridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494570 250 mg 250 miligramos
11404580 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50122.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916792-12-6
Fórmula molecular C8H9N3O
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD08060940
Clave InChI DYMSNXTUZQZFSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dimethylisoxazolo 5,4-b pyridin-3-ylamine, 4,6-dimethylisoxazolo 5,4-b pyridin-3-amine, 3-amino-4,6-dimethylisoxazolo 5,4-b pyridine, 4,6-dimethyl-1,2 oxazolo 5,4-b pyridin-3-amine, 4,6-dimethyl 1,2 oxazolo 5,4-b pyridin-3-amine, 4,6-dimethylisoxazolo 5,4-b pyridine-3-ylamine, acmc-20ana9
PubChem CID 24208795
Nombre IUPAC 4,6-dimetil-[1,2]oxazolo[5,4-b]piridin-3-amina
SMILES CC1=CC(C)=C2C(N)=NOC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4,6-dimethylisoxazolo[5,4-b]pyridine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 95%