Learn More
3-Amino-4,5-dihidro-1-fenil-1H-pirazol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392526 10 g 10 g
11382526 2 g 2 g
11302536 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06476.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3314-35-0 | C9H11N3 | 161.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3314-35-0
Fórmula molecular C9H11N3
Peso molecular (g/mol) 161.208
Número MDL MFCD00051730
Clave InChI QENUTIJJGGTTPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-amine, 2-pyrazoline, 3-amino-1-phenyl, 1-fenyl-3-aminopyrazolin, 3-amino-1-phenyl-2-pyrazoline, 1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-4,5-dihydro-1-phenylpyrazole, pyrazolidine, 3-imino-1-phenyl, 4,5-dihydro-1-phenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-fenyl-2-pyrazolin, 1-phenyl-3-amino-2-pyrazoline
PubChem CID 98736
Nombre IUPAC 2-fenil-3,4-dihidropirazol-5-amina
SMILES C1CN(N=C1N)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4,5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 167°C to 170°C
Cantidad 10 g
Beilstein 139162
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza ≥98%