Learn More
3-Amino-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole |
| CAS | 55440-17-0 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H2,(H3,8,9,10) |
| SMILES | Nc1n[nH]c2CCCCc12 |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0953 |