Learn More
Clorhidrato de ácido 3-amino-4,4,4-trifluorobutírico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470847 1 g 1 g
15480847 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18336.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91291-66-6
Fórmula molecular C4H7ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 193.55
Número MDL MFCD00181951
Clave InChI MRMARVCQZOYQPI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid hydrochloride, 3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride
PubChem CID 14442472
Nombre IUPAC 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoico; clorhidrato
SMILES Cl.NC(CC(O)=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride
Punto de fusión 197°C to 199°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.55
Porcentaje de pureza 95%