Learn More
Ácido 3-amino-4,4,4-trifluorobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338695 250 mg 250 miligramos
11328695 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338695 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12239.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 584-20-3 | C4H6F3NO2 | 157.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-20-3
Fórmula molecular C4H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 157.09
Número MDL MFCD00041413
Clave InChI XRXQOEWWPPJVII-REOHCLBHSA-N
PubChem CID 342970
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4,4,4-trifluoroobutanoico
SMILES [NH3+][C@@H](CC([O-])=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Punto de fusión ∽184°C (decomposition)
Beilstein 1764276
Sinónimo 3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, butanoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro, butanoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro-, 3r, acmc-1ajx7, acmc-20n6c3, 3-trifluoromethyl-beta-alanine, butanoicacid,3-amino-4,4,4-trifluoro, butanoic acid,3-amino-4,4,4-trifluoro, r-3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.09
Porcentaje de pureza 97%