Learn More
3-amino-4-(2-fluorofenil)-1-metil-6-nitroquinolin-2(1H)-ona, Mikromol™
Descripción
3-amino-4-(2-fluorofenil)-1-metil-6-nitroquinolin-2(1H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 2512213-47-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16H12FN3O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Flunitrazepam Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-19-13-7-6-9(20(22)23)8-11(13)14(15(18)16(19)21)10-4-2-3-5-12(10)17/h2-8H,18H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)C(=C(c2ccccc2F)c3cc(ccc13)[N+](=O)[O-])N |
| Nombre IUPAC | 3-amino-4-(2-fluorofenil)-1-metil-6-nitro-quinolin-2-ona |
| Mostrar más |