Learn More
3-amino-4-(2-clorofenil)-6-nitroquinolin-2(1H)-ona, Mikromol
Código de producto. 30458617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30458617 50 mg
1 options
Código de producto. 30458617 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0945.02
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-amino-4-(2-clorofenil)-6-nitroquinolin-2(1H)-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one
CAS 55198-89-5
Nombres de analitos o componentes 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 Cl N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Clonazepam Imp. B (EP), Clonazepam USP Related Compound A, Clonazepam USP RC A, 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Clonazepam Related Compound A, Clonazepam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
Tipo de solución Neat
SMILES NC1=C(c2ccccc2Cl)c3cc(ccc3NC1=O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-amino-4-(2-clorofenil)-6-nitro-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 315.71
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0411 g/mol