Learn More
3-Amino-4-(2-clorofenil)-6-nitro-2(1H)-quinolinona (Impureza de Clonazepam), TRC
Código de producto. 17993925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993925 100 mg 100 miligramos
17994515 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA603590100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55198-89-5
Fórmula molecular C15 H10 Cl N3 O3
Peso molecular (g/mol) 315.71
Sinónimo 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Clonazepam Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 3-amino-4-(2-clorofenilo)-6-nitro-1H-quinolina-2-una
SMILES NC1=C(c2ccccc2Cl)c3cc(ccc3NC1=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0411