Learn More
Ácido 3-amino-4-[(1-bencil-2-metoxi-2-oxoetil)amino]-4-oxobutanoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10585855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10585855 100 g 100 g
10476862 10 g 10 g
10555374 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10585855 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00761FA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25548-16-7
Fórmula molecular C14H18N2O5
Peso molecular (g/mol) 294.31
Número MDL MFCD00176858
Clave InChI IAOZJIPTCAWIRG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo aminosweet, equal, tri-sweet, 3-amino-4-1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl amino-4-oxobutanoic acid, canderel, sweet dipeptide, aspartame usan:ban:inn, methyl alpha-aspartylphenylalaninate, phenylalanine,a-aspartyl-, 2-methyl ester, sanecta
PubChem CID 2242
SMILES COC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C(N)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-[(1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-4-oxobutanoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-[(1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2-il)amino]-4-oxobutanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.31
Porcentaje de pureza 97%