Learn More
Ácido 3-Amino-3-penilpropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319775 5 g 5 g
11309775 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19801.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 614-19-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-19-7
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00008064,MFCD01076238
Clave InChI UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-beta-phenylalanine, beta-phenyl-beta-alanine, 3-phenyl-dl-beta-alanine, h-dl-beta-phe-oh, benzenepropanoic acid, beta-amino, 3-amino-3-phenyl-propionic acid, 3a3ppa, beta-aminohydrocinnamic acid
PubChem CID 69189
ChEBI CHEBI:68528
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-3fenilpropanoico
SMILES NC(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-3-phenylpropionic acid
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Beilstein 2803286
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 99%