Learn More
3-Amino-3-fenil-1-propanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11945281 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10199512 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292930025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14593-04-5 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14593-04-5
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Número MDL MFCD00801124,MFCD01311768,MFCD01311791
Clave InChI SEQXIQNPMQTBGN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-amino-3-phenyl-1-propanol, dl-beta-phenylalaninol, 3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3-phenyl-dl-beta-alaninol, 1-propanol, 3-amino-3-phenyl, benzenepropanol, gamma-amino, 1-amino-3-hydroxyprop-1-yl benzene, dl--phenylalaninol, 3-amino-3-phenylpropanol, acmc-1c4c0
PubChem CID 203500
Nombre IUPAC 3-amino-3-fenilpropan-1-ol
SMILES NC(CCO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Punto de fusión 70.0°C to 77.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(NH2)CH2CH2OH
Cantidad 2.5 g
Beilstein 13,IV,1919
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.