Learn More
Éster fenilmetílico del ácido 3-amino-3-oxo-propanoico, TRC
Código de producto. 30310769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310769 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30310769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61222550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-3-oxo-propanoic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 1042348-44-6
Fórmula molecular C11 H15 N5 O5
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N5O5/c1-11(20)6(18)4(2-17)21-9(11)16-3-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h3-4,6,9,17-18,20H,2H2,1H3,(H3,12,14,15,19)/t4-,6?,9-,11?/m1/s1
SMILES CC1(O)C(O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)-3-metiloxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 297.267
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.107