Learn More
3-Amino-3-metiloxetano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434048 250 mg 250 miligramos
15444048 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57588.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 874473-14-0 | C4H9NO | 87.122 g/mol
It is used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un intermedio OLED.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874473-14-0
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.122
Número MDL MFCD11111713
Clave InChI NQVWMPOQWBDSAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-3-oxetanamine, 3-amino-3-methyloxetane, 3-oxetanamine,3-methyl, 3-oxetanamine, 3-methyl, pubchem14416, pubchem23160, acmc-209qnl, 3-methyl 3-oxetanamine, 3-methyl-3-oxetaneamine, 3-amino-3-methyl-oxetane
PubChem CID 46835725
Nombre IUPAC 3-metiloxetan-3-amina
SMILES CC1(COC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-3-methyloxetane
Densidad 0.99 g/mL
Punto de ebullición 102°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino