Learn More
Ácido 3-amino-3-metilbutanoico, 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 625-05-8 |
| Fórmula molecular | C5H11NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Amino-3-methylbutyric Acid, beta-Aminoisovaleric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2,6)3-4(7)8/h3,6H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)(N)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-amino-3-metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.079 |