Learn More
3-amino-3-(hidroximetil)-1-(4-octilfenil)butano-1,4-diol (1-hidroxifingolimod), Mikromol™
Código de producto. 17900776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17900776 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17900776 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3554.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-amino-3-(hidroximetil)-1-(4-octilfenil)butano-1,4-diol (1-hidroxifingolimod)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxyfingolimod
CAS 162361-49-1
Nombres de analitos o componentes 1-Hydroxyfingolimod
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C19 H33 N O3
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 1,4-Butanediol, 3-amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)-, 3-Amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-16-9-11-17(12-10-16)18(23)13-19(20,14-21)15-22/h9-12,18,21-23H,2-8,13-15,20H2,1H3
SMILES CCCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC(N)(CO)CO
Nombre IUPAC 3-amino-3-(hidroximetil)-1-(4-octilfenil)butano-1,4-diol
Peso molecular (g/mol) 323.47
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.246 g/mol