Learn More
Invitrogen™ 3-Amino-3-Deoxydigoxigenin Hemisuccinamide, Succinimidyl Ester
Descripción
The amine-reactive version of digoxigenin (3-amino-3-deoxygigoxigenin hemisuccinamide, SE) can be used to attach this important hapten to biomolecules of interest for subsequent detection with an anti-digoxigenin antibody.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | 3-amino-3-deoxidigoxigenina hemisuccinamida, éster de succinimidilo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | Digoxigenina |
| Tipo de etiqueta | Biotina y otros haptenos |