Learn More
Clorhidrato de 3-amino-3-azabiciclo[3,3,0]octano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-3-azabicyclo[3,3,0]octane Hydrochloride |
| CAS | 58108-05-7 |
| Fórmula molecular | C7 H14 N2 . HCl |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-amine, N-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane Hydrochloride, NAZA Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2.ClH/c8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9;/h6-7H,1-5,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NN1CC2CCCC2C1 |
| Nombre IUPAC | 3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 162.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0924 |