Learn More
Ácido 3-amino-3-(3-clorofenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329765 250 mg 250 miligramos
11319765 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19797.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68208-21-9 | C9H10ClNO2 | 199.634 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68208-21-9
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.634
Número MDL MFCD00463160
Clave InChI LIDRHPCWOYOBIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-3-chloro-phenyl-propionic acid, dl-beta-3-chlorophenyl alanine, 3-amino-3-3-chlorophenyl propionic acid, 3-3-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-3-chlorophenyl-beta-alanine, dl-3-amino-3-3-chloro-phenyl-propionic acid, r-3-3-chlorophenyl-beta-alanine, rarechem ak hc t320, dl--3-chlorophenyl alanine
PubChem CID 2764178
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-3-(3-clorofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(CC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Punto de fusión ∽217°C (decomposition)
Beilstein 2938807
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza 98%