Learn More
Ácido 3-amino-3-(2-nitrofenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489707 5 g 5 g
11499707 25 g 25 g
11409717 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22176.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5678-48-8 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-amino-3-(2-nitrofenil)propiónico se utiliza en la investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
La temperatura de almacenamiento es de 0-5 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5678-48-8
Fórmula molecular C9H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 210.189
Número MDL MFCD00090356
Clave InChI XXBOYULKNZTOMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, 3-amino-3-2-nitrophenyl propionic acid, 3-amino-3-2-nitro-phenyl-propionic acid, 3-2-nitrophenyl-dl-beta-alanine, 3-2-nitrophenyl-beta-alanine, rs-3-amino-3-2-nitrophenyl-propionic acid, maybridge1_004875, dl-beta-2-nitrophenyl alanine, beta-amino-o-nitrohydrocinnamic acid, hydrocinnamic acid, beta-amino-o-nitro
PubChem CID 2779217
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-3-(2-nitrofenil)propanoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(CC(=O)O)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.19
Porcentaje de pureza 98%