Learn More
3-Amino-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30136175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136175 1 g 1 g
17940815 100 mg 100 miligramos
17934135 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6185701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-65-9
Fórmula molecular C3 H6 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 102.09
Sinónimo 3-Amino-2-oxazolidinone, 3-Amino-1,3-oxazolidin-2-one, 3-Amino-2-oxazolidone, NSC 111187, NSC 196570, NSC 38250
Nombre IUPAC 3-amino-1,3-oxazolidina-2-one
SMILES NN1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-oxazolidinone (AOZ)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0429