Learn More
3-amino-2-oxazolidinona-d4, TRC
Código de producto. 30324600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30324600 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30324600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61857210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-oxazolidinone-d4
CAS 1188331-23-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3 2H4 H2 N2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Amino-2-oxazolidinone D4 (AOZ D4), 2-Oxazolidinone-4,4,5,5-d4, 3-amino-
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2/i1D2,2D2
SMILES [2H]C1([2H])OC(=O)N(N)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 3-amino-4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 106.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.068
Porcentaje de pureza >95