Learn More
3-amino-2-oxazolidinona (AOZ) D4 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-oxazolidinone-d4 |
| CAS | 1188331-23-8 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C3 2H4 H2 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])OC(=O)N(N)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-amino-4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 106.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.068 g/mol |