Learn More
3-Amino-2-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345395 5 g 5 g
11335395 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19619.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13269-19-7
Fórmula molecular C5H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 139.114
Número MDL MFCD00044102
Clave InChI GZBKVUGZEAJYHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-nitropyridine, 2-nitro-3-pyridinamine, 2-nitro-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 2-nitro, 2-nitropyridin-3-amin, aminonitropyridine, amino nitro pyridine, pubchem2087, acmc-209bps, 2-nitro-3-pyridylamine
PubChem CID 83281
Nombre IUPAC 2-nitropiridin-3-amina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-nitropyridine
Punto de fusión 191°C to 193°C
Cantidad 5 g
Beilstein 124467
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 97%