Learn More
3-Amino-2-naftol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460418 25 g 25 g
11440418 1 g 1 g
11450418 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24570.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5417-63-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5417-63-0
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD00004113
Clave InChI ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 3-amino, 2-amino-3-naphthol, 3-amino-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 3-amino, 2-amino-3-hydroxynaphthalene, unii-29bke27d17, 3-amino-naphthalen-2-ol, acmc-209ldx, 3-amino-2-naphthalenol
PubChem CID 79449
Nombre IUPAC 3-Aminonaftaleno-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-naphthol
Punto de fusión 232°C to 238°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%