Learn More
3-Amino-2-naftol (90%), TRC
Código de producto. 30327854
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30327854 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30327854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA579165500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-naphthol
CAS 5417-63-0
Fórmula molecular C10 H9 N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Naphthol, 3-amino- (7CI, 8CI), 3-Amino-2-naphthalenol (ACI), 2-Amino-3-hydroxynaphthalene, 2-Amino-3-naphthol, 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Amino-2-naphthol, 3-Amino-β-naphthol, 3-Hydroxy-2-aminonaphthalene, 3-Hydroxy-2-naphthylamine, NSC 7941, 2-Naphthalenol, 3-amino- (9CI, ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2
SMILES Nc1cc2ccccc2cc1O
Nombre IUPAC 3-Aminonaftaleno-2-ol
Peso molecular (g/mol) 159.184
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0684