Learn More
3-Amino-2-ácido naftóico, 97 %
Código de producto. 11354226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354226 1 g 1 g
11364226 5 g 5 g
15479089 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19312.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5959-52-4 | C11H9NO2 | 187,198 g/mol
El ácido 3-amino-2-naftoico es un reactivo analítico de colorantes que se utiliza como intermedio para la síntesis orgánica.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El ácido 3-amino-2-naftoico es un reactivo analítico de colorantes que se utiliza como intermedio para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5959-52-4
Fórmula molecular C11H9NO2
Número MDL MFCD00004115
Clave InChI XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 22244
Nombre IUPAC ácido 3-aminonaftaleno-2-carboxílico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-naphthoic acid
Punto de fusión ∽210°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 744099
Índice Merck 14,452
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
Peso molecular (g/mol) 187.198
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación