Learn More
Ácido 3-amino-2-naftoico, 85 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071841 5 g Frasco de vidrio 5 g
10001871 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10071841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104140050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5959-52-4 | C11H9NO2 | 187.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5959-52-4
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.2
Número MDL MFCD00004115
Clave InChI XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 22244
Nombre IUPAC ácido 3-aminonaftaleno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-naphthoic acid
Nombre de nota 85%
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210.0°C
Color Verde a verde amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC10H6CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 535
Índice Merck 15, 448
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-2-naphthoic acid, tech.
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.