Learn More
3-Amino-2-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431830 1 g 1 g
15403717 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27540.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3430-10-2
Número MDL MFCD03788195
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-methylpyridine
Punto de fusión 114°C to 119°C
Olor Characteristic
Fórmula molecular C20H40
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sinónimo 1-eicosene, 1-icosene, eicosene, cetyl ethylene, .alpha.-eicosene, unii-6bhh7zd637, arachidene, arachydene, cosen, alpha-eicosene
Clave InChI VAMFXQBUQXONLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC icos-1-eno
Peso molecular (g/mol) 280.54
PubChem CID 18936
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 97%