Learn More
3-Amino-2-methylpropanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16459366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16459366 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012974
MedChemExpress 3-Amino-2-methylpropanoic acid could induce browning of white fat and hepatic β-oxidation and is inversely correlated with cardiometabolic risk factors.
3-Amino-2-methylpropanoic acid could induce browning of white fat and hepatic β-oxidation and is inversely correlated with cardiometabolic risk factors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-methylpropanoic acid
CAS 144-90-1
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H9NO2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (969.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (9.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)CN
Peso molecular (g/mol) 103.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation