Learn More
Pinacol éster de ácido 3-amino-2-metilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11936051 5 g 5 g
11906051 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444540050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 882678-96-8 | Molecular Formula: C13H20BNO2 | Molecular Weight: 233.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882678-96-8
Fórmula molecular C13H20BNO2
Peso molecular (g/mol) 233.12
Número MDL MFCD11054038
Clave InChI JMKMGPGFYMANCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 3-amino-2-methylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-amine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenylamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine
PubChem CID 46738005
Nombre IUPAC 2-metil-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Punto de ebullición 120°C to 121°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.