Learn More
3-Amino-2-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422789 25 g 25 g
15402789 1 g 1 g
15412789 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66554.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 53222-92-7 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53222-92-7
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00007787
Clave InChI FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-o-cresol, phenol, 3-amino-2-methyl, 2-amino-o-cresol, 2-methyl-3-aminophenol, 3-hydroxy-2-methylaniline, aminokresol, o-cresol, 3-amino, pubchem15039, 2-methyl-3-amino-phenol, 3-amino-2-methyl phenol
PubChem CID 104448
Nombre IUPAC 3-amino-2-metilfenol
SMILES CC1=C(C=CC=C1O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-methylphenol
Punto de fusión 129°C to 130°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2716070
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido