Learn More
Ácido 3-amino-2-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491477 25 g 25 g
11481477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24947.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52130-17-3 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52130-17-3
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00075026
Clave InChI BYHMLZGICSEKIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-aminobenzoic acid, 3-amino-o-toluic acid, 3-amino-2-methylbenzoicacid, 3-amino-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-2-methyl, 2-methyl-3-amino benzoic acid, pubchem10921, acmc-209ky1, ksc489o4b, 3-amino-2-methyl benzoic acid
PubChem CID 2733699
Nombre IUPAC ácido 3-amino-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 185°C to 188°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2803090
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98%