Learn More
3-Amino-2-metil-N,N-dipropilbencenoetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-methyl-N,N-dipropylbenzeneethanamine |
| CAS | 111725-11-2 |
| Fórmula molecular | C15H26N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-[2-Di-N-propylamino)ethyl]-2-methylaniline, Impurity E, Ropinirole Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26N2/c1-4-10-17(11-5-2)12-9-14-7-6-8-15(16)13(14)3/h6-8H,4-5,9-12,16H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCN(CCC)CCc1cccc(N)c1C |
| Nombre IUPAC | 3-[2-(dipropilamino)etil]-2-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 234.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.2096 |