Learn More
3-Amino-2-metil-N,N-dipropilbencenoetanamina, TRC
Código de producto. 30325328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30325328 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30325328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61457350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-methyl-N,N-dipropylbenzeneethanamine
CAS 111725-11-2
Fórmula molecular C15H26N2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3-[2-Di-N-propylamino)ethyl]-2-methylaniline, Impurity E, Ropinirole Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26N2/c1-4-10-17(11-5-2)12-9-14-7-6-8-15(16)13(14)3/h6-8H,4-5,9-12,16H2,1-3H3
SMILES CCCN(CCC)CCc1cccc(N)c1C
Nombre IUPAC 3-[2-(dipropilamino)etil]-2-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 234.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.2096
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.