Learn More
Bromhidrato de bromuro de 3-amino-2-metil-bencil-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-methyl-benzyl-d2 Bromide Hydrobromide |
| CAS | 57414-77-4 |
| Fórmula molecular | C8 2H2 H8 Br N . Br H |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10BrN.BrH/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H/i5D2; |
| SMILES | Br.[2H]C([2H])(Br)c1cccc(N)c1C |
| Nombre IUPAC | 3-[bromo(dideuterio)metil]-2-metilanilina;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 283 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.9384 |