Learn More
3-Amino-2-metil-6-(trifluorometilo)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426457 1 g 1 g
15438545 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33609.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383907-17-3
Fórmula molecular C7H7F3N2
Peso molecular (g/mol) 176.14
Número MDL MFCD01311991
Clave InChI FUJKUIAVFVGTGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3521850
Nombre IUPAC 2-metil-6-(trifluorometil)piridin-3-amina
SMILES CC1=C(N)C=CC(=N1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 106°C to 108°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, 2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-yl amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 3-pyridinamine,2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 97%