Learn More
Éster de pinacol de 3-amino-2-metoxipiridina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401356 1 g 1 g
15411356 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15401356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54570.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, aire y calor. Refrigerar (de 2 a 4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 893440-50-1
Fórmula molecular C12H19BN2O3
Peso molecular (g/mol) 250.11
Número MDL MFCD12923427
Clave InChI KYYKGOURQXPERA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-amine, 3-amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-3-ylamine, 2-methoxy-3-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-amino-6-methoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-amine, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester?, 3-amino-2-methoxypyridin-5-ylboronicacidpinacolester, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronicacidpinacolester
PubChem CID 59557920
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-3-amina
SMILES COC1=C(N)C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 131°C to 133°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1
Porcentaje de pureza 96%