Learn More
3-Amino-2-hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15401709 1 g 1 g
15421709 250 mg 250 miligramos
15411709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64480.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33630-99-8 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. It is involved in synthesis of functionalized pyrido[4,3-b][1,4]oxazine and imidazo[1,2-a]pyridine derivatives. The use of ethyl 2-chloro-3-oxopropanoate with 2-amino-3-hydroxypyridine or 3-amino-4-hydroxypyridine led, respectively, to imidazo[1,2-a]pyridine derivatives or ethyl pyrido[4,3-b][1,4] oxazine-2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Participa en la síntesis de derivados funcionalizados de pirido[4,3-b][1,4]oxazina e imidazo[1,2-a]piridina. El uso del 2-cloro-3-oxopropanoato de etilo con 2-amino-3-hidroxipiridina o 3-amino-4-hidroxipiridina llevó, respectivamente, a los derivados de imidazo[1,2-a]piridina o pirido[4,3-b][1,4] oxazina-2-carboxilato de etilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33630-99-8
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD03411556
Clave InChI VTSFNCCQCOEPKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-hydroxypyridine, 3-aminopyridin-2-ol, 3-amino-2-pyridinol, 3-aminopyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 3-amino, 3-amino-2-pyridone, 3-amino-pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 3-amino, 2-hydroxy-3-aminopyridine, 3-aminohydropyridin-2-one
PubChem CID 322353
SMILES NC1=CC=CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-hydroxypyridine
Color Marrón
Cantidad 1 g
Beilstein 109849
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 3-amino-1,2-dihidropiridin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino