Learn More
Ácido 3-amino-2-hidroxibenzoico (ácido 3-aminosalicílico), Mikromol™
Beskrivelse
Ácido 3-amino-2-hidroxibenzoico (ácido 3-aminosalicílico)
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid) |
| CAS | 570-23-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. F (EP), 3-Aminosalicylic Acid, Mesalazine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cccc(C(=O)O)c1O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-amino-2hidroxibenzoico |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?