Learn More
Ácido 3-amino-2-hidroxibenzoico (ácido 3-aminosalicílico), Mikromol™
Código de producto. 17923196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17923196 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17923196 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0217.090025
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-amino-2-hidroxibenzoico (ácido 3-aminosalicílico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid)
CAS 570-23-0
Nombres de analitos o componentes 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H7 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. F (EP), 3-Aminosalicylic Acid, Mesalazine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cccc(C(=O)O)c1O
Nombre IUPAC ácido 3-amino-2hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 153.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.