Learn More
Clorhidrato de 3'-amino-2'-hidroxiacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Amino-2'-hydroxyacetophenone Hydrochloride |
| CAS | 90005-55-3 |
| Fórmula molecular | C8H10ClNO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Acetyl-6-aminophenol Hydrochloride, 1-(3-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, 3'-Amino-2'-hydroxy-acetophenone Hydrochloride, 1-(3-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5(10)6-3-2-4-7(9)8(6)11;/h2-4,11H,9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(=O)c1cccc(N)c1O |
| Nombre IUPAC | 1-(3-amino-2-hidroxifenil)etanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 187.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.04 |