Learn More
Ácido 3-amino-2-hidroxi-3-metilbutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-hydroxy-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 62000-66-2 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO3/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3,7H,6H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(C)(N)C(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-amino-2-hidroxi-3-metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 133.146 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.074 |