Learn More
3'-Amino-2'-Hidroxi-[1,1']bifenil-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30136608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136608 2.5 g 2.50 g
30012064 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6112552.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376592-93-7
Fórmula molecular C13 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 229.231
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-amino-2'-hydroxy-, 3'-Amino-2'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-Amino-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-(3-amino-2-hidroxifenil)benzoico
SMILES Nc1cccc(c1O)c2cccc(c2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-amino-2-hydroxyphenyl)benzoic acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO3/c14-11-6-2-5-10(12(11)15)8-3-1-4-9(7-8)13(16)17/h1-7,15H,14H2,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.074