Learn More
Ácido 3-amino-2-fluoro-propanoico clorhidrato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-fluoro-propanoic Acid Hydrochloride |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6FNO2.ClH/c4-2(1-5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H |