Learn More
Ácido 3-amino-2-fluoro-propanoico clorhidrato, TRC
Código de producto. 30396897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396897 100 mg
30401392 25 mg
30394864 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396897 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF587355100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-84-5
Fórmula molecular C3H7ClFNO2
Peso molecular (g/mol) 143.54
Sinónimo 2-Fluoro-β-alanine Hydrochloride
SMILES Cl.NCC(F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-fluoro-propanoic Acid Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6FNO2.ClH/c4-2(1-5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H