Learn More
3-Amino-2-ciclohexen-1-ona, 98 % (peso seco), puede contener hasta un 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450363 5 g 5 g
11440363 1 g 1 g
11460363 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11474.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5220-49-5 | C6H9NO | 111.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5220-49-5
Fórmula molecular C6H9NO
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD00013783
Clave InChI ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
PubChem CID 78892
Nombre IUPAC 3-aminocyclohex-2-en-1-one
SMILES NC1=CC(=O)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Punto de fusión 128°C to 133°C (dried)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 5 g
Beilstein 471354
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.15
Porcentaje de pureza 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Puede contener hasta un 5% de agua