Learn More
3-Amino-2-ciclohexen-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15294684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15294684 25 g Frasco de vidrio 25 g
15284684 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15294684 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219310250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5220-49-5
Fórmula molecular C6H9NO
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD00013783
Clave InChI ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
PubChem CID 78892
Nombre IUPAC 3-aminocyclohex-2-en-1-one
SMILES NC1=CC(=O)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Punto de fusión 133.0°C to 135.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.14
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2